Learn More
Uvex 95283 High Tune-Up Insole For Uvex 1 and 2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Specifica
Colore Black, Orange
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uvex 1 and 2
Materiale Microvelour
Monouso No
Sesso Unisex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17278031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528335
35
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528336
36
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528337
37
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528338
38
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528339
39
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528340
40
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528341
41
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528342
42
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528343
43
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528344
44
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528345
45
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528346
46
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528347
47
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528348
48
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528349
49
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528350
50
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528351
51
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528352
52
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex Tune-Up Comfortable High Insole 95283
  • Antistatic insole concept for use in safety footwear
  • Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
  • Good cushioning
  • Relief of pressure marks
  • Non-irritating, comfortable surface structure
  • Breathable and absorbs moisture
  • Antibacterial
  • Antistatic
  • Useable for ESD-footwear
  • Uvex 1, Uvex 2, Uvex 1 Duo, Uvex Xenova™ Light
  • Article No. 95283
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black, Orange
Microvelour
Unisex
Yes
Uvex 1 and 2
No
Standard width