Learn More
Uvex 95285 Medium Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Specifica
Colore Black, White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uvex 1 Sport
Materiale Microvelour
Monouso No
Sesso Unisex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17238081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528545
45
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528535
35
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528536
36
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528537
37
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528538
38
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528539
39
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528540
40
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528541
41
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528542
42
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528543
43
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528544
44
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528546
46
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528547
47
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528548
48
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528549
49
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528550
50
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528551
51
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9528552
52
21.80€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex Tune-Up Comfortable Medium Insole 95285
  • Antistatic insole concept for use in safety footwear
  • Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
  • Good cushioning
  • Relief of pressure marks
  • Non-irritating, comfortable surface structure
  • Breathable and absorbs moisture
  • Antibacterial
  • Antistatic
  • Useable for ESD-footwear
  • Uvex 1 Sport
  • Article No. 95285
  • Standard EN ISO 20345:2011
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black, White
Microvelour
Unisex
Yes
Uvex 1 Sport
No
Standard width