Learn More
Uvex 95287 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 G2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex 1 G2 |
Materiale | Microvelour |
Monouso | No |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17298101
|
Uvex
9528735 |
35 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208111
|
Uvex
9528736 |
36 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218111
|
Uvex
9528737 |
37 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228111
|
Uvex
9528738 |
38 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238111
|
Uvex
9528739 |
39 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248111
|
Uvex
9528740 |
40 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258111
|
Uvex
9528741 |
41 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268111
|
Uvex
9528742 |
42 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278111
|
Uvex
9528743 |
43 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288111
|
Uvex
9528744 |
44 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298111
|
Uvex
9528745 |
45 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208121
|
Uvex
9528746 |
46 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218121
|
Uvex
9528747 |
47 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228121
|
Uvex
9528748 |
48 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238121
|
Uvex
9528749 |
49 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248121
|
Uvex
9528750 |
50 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258121
|
Uvex
9528751 |
51 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268121
|
Uvex
9528752 |
52 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex Tune-Up Comfortable Low Insole 95287
- Antistatic insole concept for use in safety footwear
- Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
- Good cushioning
- Relief of pressure marks
- Non-irritating, comfortable surface structure
- Breathable and absorbs moisture
- Antibacterial
- Antistatic
- Useable for ESD-footwear
- Uvex 1 G2
- Article No. 95287
- Standard EN ISO 20345:2011
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Microvelour | |
Unisex | |
Yes |
Uvex 1 G2 | |
No | |
Standard width | |
No |