Learn More
Uvex 95797 Insole For Uvex 1 Sport - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
19.85€
Specifica
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uvex 1 Sport
Materiale Microvelour
Monouso No
Sesso Unisex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17288951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579735
35
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579736
36
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579737
37
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579738
38
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579739
39
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579740
40
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17248961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579741
41
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17258961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579742
42
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17268961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579743
43
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17278961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579744
44
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579745
45
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579746
46
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17208971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579747
47
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17218971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579748
48
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17228971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579749
49
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17238971
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
9579751
51
19.85€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9579.7
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black
Microvelour
Unisex
Yes
Uvex 1 Sport
No
Narrow width