Learn More
Thermo Scientific™ Piastre in polistirene Nunc™ 96 DeepWell™
Queste piastre in polistirene non trattate, adatte per analisi di agglutinazione e raccolta dei campioni, consentono di clonare e di replicare i saggi.
Marca: Thermo Scientific™ 278606
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.51000kg
Descrizione
Le piastre in polistirene a 96 pozzetti DeepWell™ Nunc™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da pozzetti trasparenti profondi a fondo sferico con una capacità di 900 μl per pozzetto, sono destinate alla conservazione dei campioni e ai saggi di agglutinazione.
- Griglia alfanumerica per un'identificazione rapida e semplice dei campioni.
- Ottimizzate per sistemi robotici e di gestione dei liquidi
- Pozzetti a fondo sferico per un recupero ottimale del campione
- Superficie non trattata
- Sigillabile con tappi per pozzetti e nastro sigillante
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
96 | |
Sterili | |
U | |
4 | |
128 x 86 x 41 mm |
Senza coperchio | |
32 Cases, 4 Pk. | |
Trasparente | |
Polistirene | |
900 μl | |
Non trattata | |
32 | |
32/conf. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.