Descrizione
- Provette in polipropilene con sommità piatta
- Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa la centrifugazione, l'ebollizione e il congelamento di campioni, l'incubazione e lo stoccaggio
- Graduazioni per la stima del volume
- Esenti da DNasi e RNasi
Le provette potrebbero essere danneggiate da centrifughe che sviluppino un calore eccessivo.
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.32 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | Individually Wrapped |
| Colore | Bianco, Clear Bottom |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |