Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.32 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | Individually wrapped, 48/Cs. |
| Colore | Nero, Clear Bottom |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |