Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.32 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | Bag of 20; Cs. of 100 |
| Colore | Bianco, Clear Bottom |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 75 a 200 μl |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |