Learn More
Greiner Bio-One 96-well Chimney Style, Non-binding Microplates with μClear™ Film Bottom
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11877192
Cambia vista
Click to view available options
N. per custodia:
40
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per custodia unitSize
11877192 40 pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11877192 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655906
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Greiner Bio-One 96-Well, Chimney Style Non-binding Microplates with Clear™ Film Bottom are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Reduces non-specific biomolecule binding (proteins, DNA, RNA) for biochemical assays
  • Stable under normal assay conditions without degradation or leaching
  • Improves signal-to-noise-ratio
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
Service Plan
No
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rottura No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Non Binding
Colore Black
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 40
N. per confezione 10
Quantità 40/Cs.
Colore pozzetto Clear
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm