Learn More
Greiner Bio-One 96-well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Greiner Bio-One 96-Well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
295.00€ - 495.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. |
---|---|
Formato | Standard |
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10582123
|
Greiner Bio-One
651209 |
Black |
495.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10365482
|
Greiner Bio-One
651205 |
Green |
295.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10020242
|
Greiner Bio-One
651203 |
Red |
398.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Uniform external dimensions
- Well to well spacing of 9mm
- Features alphanumeric coding
- Sealable with adhesive films and heat seal
Specifica
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. | |
Without Lid | |
Not Autoclavable | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
128 x 85 x 15 mm |
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
100/Cs. |