Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene a 96 pozzetti DeepWell™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11391555 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1300 μL
μ
2 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1000 μL
1900 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Volume (sistema metrico) pozzetto Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
11391555 Non-sterile μ 1900 μL pezzi 60
13535450 Non-sterile 2 mL - pezzi 60
13515450 Sterile 1300 μL 1000 μL pezzi 50
13545450 Sterile μ 1900 μL pezzi 60
11381555 Non sterile 1300 μL 1000 μL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11391555
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideali per la conservazione grazie alle caratteristiche di basso assorbimento del polipropilene
  • Sono adatte anche per volumi di lavoro superiori; volume di conservazione fino a 1,0 ml o 2,0 ml per pozzetto
  • Le proteine e il DNA non aderiscono al polipropilene, consentendo il recupero completo dei campioni.
  • Colore naturale
  • Disponibili sterili e non sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto μ
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1900 μL
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per lo stoccaggio grazie alla bassa capacità di legame del polipropilene
Quantità 60/Cs.