Learn More
BTX™ 96-Well Disposable Electroporation Plate
Codice prodotto. 15721078
Cambia vista
Click to view available options
Pulse Form:
Exponential Decay Wave, Square Wave
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pulse Form Dimensione della confezione
15721078 Exponential Decay Wave, Square Wave Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15721078 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450450M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    294.92€ / pezzi 1
    Risparmia 49.08€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
96-Well Disposable Electroporation Plate are sterile multi-well electroporation plates for transfection/transformation of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Try out many different electroporation conditions (cell density, buffer, pulse voltage and width, etc.) to find the highest transfection efficiency, quickly and easily with the ECM 830HT, ECM630 HT or the Gemini X2 HT Electroporation systems.
  • Standard multi-well formats
  • Bio-compatible materials
It's like 96 electroporation cuvettes in one convenient plate.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) High-throughput Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) BTX High-throughput Systems
Descrizione 96-well Disposable Electroporation Plate, 2 mm gap, 100 μL, 1 Plate
Quantità 1 Ea.
Dimensioni gap (sistema imperiale) 0.08 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) 100 μL
Sterilità Sterile
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave
Compatibilità ad alta produttività Yes