Learn More
Greiner Bio-One 96-well Flat Bottom Chimney Style Non-binding Microplates
Codice prodotto. 13022213
Cambia vista
Click to view available options
Colore pozzetto:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore pozzetto Dimensione della confezione
13022213 Black pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13022213 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655900
Spedizione stimata: 04-12-2026
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Flat bottom chimney style, non-binding microplates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Reduces non-specific biomolecule binding (proteins, DNA, RNA) for biochemical assays
  • Stable under normal assay conditions without degradation or leaching
  • Improves signal-to-noise-ratio
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
Service Plan
No
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Rottura No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Non Binding
Colore Black
Product Type Non-binding Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 to 340 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per confezione 10
Quantità 40/Cs.
Colore pozzetto Black
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm