Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Microplate CELLSTAR™, Cell Culture-Treated
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10369081
Cambia vista
Click to view available options
Codice a barre:
Alfanumerico
Includes Barcode
Dimensione della confezione:
pezzi 32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Codice a barre Dimensione della confezione
10369081 Alfanumerico pezzi 32
32043092 Includes Barcode pezzi 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10369081 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655090
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for cell culture and microscopy using fluorescence or luminescence detection. Optimized for low to medium magnification.
  • ANSI-compliant footprint for compatibility with automated systems
  • Physical surface treatment for improved cell adhesion
  • Enhanced cell attachment and higher proliferation rates to improve and accelerate cell expansion
  • Free of detectable DNase, RNase, and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • High optical clarity for optimal microscopic examination
  • Stackable design for efficient storage and handling
  • Chimney well design allows each individual well to stand on its own, minimizing the risk of sample carryover and cross-contamination
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Supplied in a pack of 32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alfanumerico
Certificazione/Conformità ANSI (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 34 mm2
Matrice 8 x 12
Colore Nero, Clear Bottom
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi automatizzati
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Forma pozzetto A F
Senza Dnasi Sì
Da utilizzare con (applicazione) Per ricerca
Quantità 32/Cs.