Learn More
Greiner Bio-One 96-well Non Binding Microplates
Codice prodotto. 13219672
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Dimensione della confezione
13219672 Flat Bottom (F-well) pezzi 40
15901661 Round Bottom (U-well) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13219672 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655901
Spedizione stimata: 04-12-2026
Features long-term surface stability without degradation or leaching.
  • Ultra low non-specific biomolecular binding properties (proteins, DNA, RNA)
  • Long-term surface stability without degradation or leaching
  • Higher assay sensitivity with reduced background
  • Significantly increase assay sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Product Type Non-binding Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 to 340 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 340 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non-binding
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 40
N. per confezione 10
Quantità 40/Cs.
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Design pozzetto Chimney
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 14 mm