Learn More
Greiner Bio-One 96-well Non Binding Microplates
Codice prodotto. 15901661
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Dimensione della confezione
15901661 Round Bottom (U-well) -
13219672 Flat Bottom (F-well) pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15901661 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 650901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    267.89€ / pezzi 40
    Risparmia 23.11€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Features long-term surface stability without degradation or leaching.
  • Ultra low non-specific biomolecular binding properties (proteins, DNA, RNA)
  • Long-term surface stability without degradation or leaching
  • Higher assay sensitivity with reduced background
  • Significantly increase assay sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Rottura No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type Non Binding
Colore Clear
Product Type Non-binding Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 40 to 280 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non-binding
Total Volume (Metric) Well 323 μL
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
RCF max 1000 x g (swinging-bucket rotor)
N. per custodia 40
Quantità 40/Cs.
Colore pozzetto Clear
Design pozzetto Chimney