Learn More
BTX™ HT 100 Plate Handler, Manual Track Switching
Codice prodotto. 15477300
Cambia vista
Click to view available options
HT 100; With manual column-switching
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15477300 HT 100; With manual column-switching
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15477300 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450400
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to work with 96 well plates. BTX™ Harvard Apparatus 96 Well Plate Handler helps to create a safe and reliable working area for processing electroporation plates.
  • Quickly optimize for better gene delivery
  • Designed to work with 96 well plates
  • Pulse switching technology integrated into package and gold plated contacts to mate with electroporation plate
  • With an adapter to accommodate 25 well plates as well with our ECM 630 generator
  • Prosess up to 96 wells in seconds
Specifica
Formato 25-well, 96-well
Da utilizzare con (applicazione) High-Throughput Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM630, ECM830, Gemini X2 electroporation systems
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporation accessory
Tensione 3000 VDC, 250 VAC
Descrizione HT-100 Microplate Handler
Display LCD
Forma dell'elettrodo Pin
Include Manual track switching, Connectors for standard pulse generators
Intervallo del numero degli impulsi 1 to 99
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 μs to 10 s
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 5°C to 40°C
Quantità 1 Ea.
Umidità relativa 20 to 80%
Dimensioni gap (sistema metrico) 2 mm, 4 mm
Tipo di collegamento Banana Cables
Interfaccia Digital User
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave
Compatibilità ad alta produttività Yes