Learn More
Fisherbrand™ 96 Well Plate, PP, Square well, Non-sterile, chromatography tested
Codice prodotto. 11838981 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Total Volume (Metric) Well:
2000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Total Volume (Metric) Well Dimensione della confezione
11838981 2000 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11838981
In stock
Aggiungi al carrello
Chromatography tested.
  • Height: 44mm
  • 2000μL
  • U bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrice 8 x 12
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 2000 μL
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Altezza (sistema metrico) 44.3 mm