Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polypropylene Conical Bottomed Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13499826
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
13499826 Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13499826 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 651261
Spedizione stimata: 14-12-2026
For high-throughput screening and assay
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Ideally suited for agglutination tests
  • No sharp corners, which means that they can be pipetted easily and cleanly
  • Suitable for +/- analyses
  • Solid bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Rottura No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Non Binding
Colore Clear
Product Type Storage Microplate
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 50 to 335 μL
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 340 μL
Forma pozzetto Round, Conical Bottom (V-well)
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Quantità 100/Cs.
Colore pozzetto Clear
Design pozzetto Chimney