Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10073221
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
Da utilizzare con (applicazione):
Fluorescence measurements
Luminescence measurements
Transmission measurements
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10073221 Microlon 600 Transmission measurements pezzi 100
10105111 Microlon 200 Transmission measurements pezzi 100
10770175 LUMITRAC 600 Luminescence measurements pezzi 100
10630973 LUMITRAC 200 Luminescence measurements pezzi 100
10080282 FLUOTRAC 200 Fluorescence measurements pezzi 100
10274322 FLUOTRAC 600 Fluorescence measurements pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10073221 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 762071
Spedizione stimata: 15-10-2026
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips are suitable for optical measurements.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Light beam not deflected by well profile
  • Flat Bottom
  • Polystyrene
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Matrice 8 x 12
Binding Type High Binding
Product Type Strip Plate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 350 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Microlon 600
Total Volume (Metric) Well 388 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Transmission measurements
N. per custodia 100
N. per confezione 5
Senza RNasi Yes
Colore della gonna White
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto Clear