Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
Codice prodotto. 10770175
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 600
Medium Binding
Microlon 600
Da utilizzare con (applicazione):
Fluorescence measurements
Luminescence measurements
Transmission measurements
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10770175 LUMITRAC 600 Luminescence measurements pezzi 100
10105111 Medium Binding Transmission measurements pezzi 100
10073221 Microlon 600 Transmission measurements pezzi 100
10630973 Medium Binding Luminescence measurements pezzi 100
10080282 Medium Binding Fluorescence measurements pezzi 100
10274322 FLUOTRAC 600 Fluorescence measurements pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10770175 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 762074
Spedizione stimata: 22-06-2027
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips are suitable for optical measurements.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Light beam not deflected by well profile
  • Flat Bottom
  • Polystyrene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Codice a barre Alphanumeric
Formato Strip Plate
Matrice 8 x 12
Binding Type High Binding
Colore White
Product Type ELISA Strip Plate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 388 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 350 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale LUMITRAC 600
Total Volume (Metric) Well 388 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Luminescence measurements
N. per custodia 100
N. per confezione 5
Senza RNasi Yes
Colore della gonna White
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto White