Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10705982
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Microlon 200
Microlon 600
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale unitSize
10705982 Microlon 200 pezzi 100
10690932 Microlon 600 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10705982 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 756070
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for optical measurements. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Strip Plates, 2 x 8 Strips, F-Bottom are suitable for non polar proteins and peptides.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • 2 x 8 strips
  • Non-Pyrogenic
  • Light beam not deflected by well profile
  • Suitable for transmission measurements
  • Polystyrene surface is more hydrophobic than surface of hi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Binding Type Medium Binding
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 6
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 350 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Microlon 200
Total Volume (Metric) Well 388 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
N. per custodia 100
N. per confezione 5
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto Clear