Descrizione
Round or square CapMats, Sealing Mats, MatCaps for sealing 96-well storage plates, available in autoclavable and pierceable formats.
I tappetini sigillanti da 96 pozzetti Thermo Scientific sono progettati per la conservazione di piastre da 96 pozzetti e sono disponibili in formato perforabile o autoclavabile. I tappetini con tappi rotondi o quadrati sono realizzati in elastomero termoplastico e sono adatti per la conservazione a lungo termine.
In evidenza
- Tappetini con tappo rotondo o quadrato per sigillare piastre di conservazione a 96 pozzetti
- Griglia alfanumerica di riferimento
- Stampato in elastomero termoplastico proprietario per un design flessibile
- Adatto per la conservazione a lungo termine
- Disponibile in formato autoclavabile o perforabile
Versione perforabile: - resistente ai solventi (inclusi DMSO, etanolo e isopropanolo)
- Adatto per irradiazione UV e irradiazione gamma
- La perforazione richiede 6 N
- Intervallo di temperatura: da −20 °C a +55 °C
- Adatto per irradiazione UV e irradiazione gamma
- Intervallo di temperatura: da −20 °C a +130 °C
Pericoloso: no
Condizioni di conservazione: Ambiente
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Alcohol Resistant, Solvent Resistant |
| Descrizione | CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Materiale | TPE |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 50 |
| N. per confezione | 10 |
| Vedi altri risultati |