Learn More
Thermo Scientific™ Tappetini di tenuta per piastre da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10293223
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to +120°C
-20°C to +130°C
Da -20° a 130 °C
Da -20° a 55 °C
Forma pozzetto:
Pozzetti quadrati
Profilo rotondo
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Forma pozzetto unitSize
10293223 Da -20° a 55 °C Profilo rotondo pezzi 50
10354033 Da -20° a 130 °C Profilo rotondo pezzi 50
10213073 -20°C to +130°C Pozzetti quadrati pezzi 50
10722684 -20°C to +120°C Round pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10293223 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.80€
    183.00€ / pezzi 50
    Risparmia 99.80€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappetini sigillanti tondi o quadrati per la chiusura di piastre di conservazione a 96 pozzetti, disponibili nei formati autoclavabile e forabile.
Round or square CapMats, Sealing Mats, MatCaps for sealing 96-well storage plates, available in autoclavable and pierceable formats.
I tappetini sigillanti da 96 pozzetti Thermo Scientific sono progettati per la conservazione di piastre da 96 pozzetti e sono disponibili nel formato perforabile o autoclavabile. I tappetini tondi o quadrati sono realizzati in elastomero termoplastico e sono idonei per la conservazione a lungo termine.
Caratteristiche principali
  • Tappetini tondi o quadrati sigillanti per la conservazione di piastre a 96 pozzetti
  • Griglia di riferimento alfanumerica
  • Stampata da un elastomero termoplastico proprietario per un design flessibile
  • Adatti per la conservazione a lungo termine
  • Disponibili nel formato perforabile o autoclavabile
    Versione perforabile:
  • Resistenti ai solventi (compresi DMSO, etanolo e isopropanolo)
  • Idoneo all'irradiazione UV e gamma
  • Richiede l'applicazione di una forza di 6 N per la perforazione
  • Intervallo di temperatura: da −20 °C a +55 °C
Versione autoclavabile:
  • Idonea per l'irradiazione UV e gamma
  • Intervallo di temperatura: da −20 °C a +130 °C
Pericolo: no
Condizioni di conservazione: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Solvent Or Alcohol Resistant Alcohol Resistant, Solvent Resistant
Descrizione CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Certificazione/Conformità Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Materiale TPE
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
No. of Wells 96
N. per custodia 50
N. per confezione 10
Diametro spina 7 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to 131°F
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per sigillare piastre di conservazione a 96 pozzetti e idoneo per la conservazione prolungata
Formato Perforabile
Product Type Tappetino sigillante
Product Line Abgene
Adesivo None
Certificazione di RNasi/DNasi assenti
Forabile
Temperature Range (Metric) Da -20° a 55 °C
Forma pozzetto Profilo rotondo
Plate Compatibility Piastra di conservazione a 96 pozzetti
Fit for Purpose PCR Ready
Green Features ACT Ecolabel (Silver)