Learn More
Thermo Scientific™ Tappetini di tenuta per piastre da 96 pozzetti
Descrizione
Round or square CapMats, Sealing Mats, MatCaps for sealing 96-well storage plates, available in autoclavable and pierceable formats.
I tappetini sigillanti da 96 pozzetti Thermo Scientific sono progettati per la conservazione di piastre da 96 pozzetti e sono disponibili nel formato perforabile o autoclavabile. I tappetini tondi o quadrati sono realizzati in elastomero termoplastico e sono idonei per la conservazione a lungo termine.
Caratteristiche principali
- Tappetini tondi o quadrati sigillanti per la conservazione di piastre a 96 pozzetti
- Griglia di riferimento alfanumerica
- Stampata da un elastomero termoplastico brevettato per un design flessibile
- Adatti per la conservazione a lungo termine
- Disponibili nel formato perforabile o autoclavabile
Versione perforabile: - Resistenti ai solventi (compresi DMSO, etanolo e isopropanolo)
- Idoneo all'irradiazione UV e gamma
- Richiede l'applicazione di una forza di 6 N per la perforazione
- Intervallo di temperatura: da −20 °C a +55 °C
- Idonea per l'irradiazione UV e gamma
- Intervallo di temperatura: da −20 °C a +130 °C
Pericolo: no
Condizioni di conservazione: Ambiente
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Descrizione | CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Materiale | TPE |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 50 |
| N. per confezione | 10 |
| Diametro spina | 7 mm |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Da -4 °F a 266 °F |
| Vedi altri risultati |