Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 96-Well Plates, for 3500/SeqStudio™ Flex
Codice prodotto. 12668343 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12668343 20 each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12668343 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4412614
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
These septa for 96 well plates are designed and validated for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers.
These septa for 96 well plates are designed and validated for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 20 each
Formato 96-well Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer
Product Type Septa Plate
Shipping Condition Room Temperature
Content And Storage One bag of 20 septa. Store at room temperature.