Descrizione
- Tip format: 96 tips
- Tip volume range: Up to 250 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- non-sterile or sterile
- Axygen Maxymum Recovery surface
- Compatibility:
- Bravo automated liquid handling platform
- VPrep™ vertical liquid handling pipetting station
- MGISP-960
- MGISP-100
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Formato | Rack, 96 |
| Stile punta | Standard |
| Quantità | 96 Tips/Rk, 10 Racks/Pk., 5 Pk./Cs |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent Bravo and MGI Tech MGISP Automation Systems, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station |
| Materiale | Polipropilene |