Learn More
Axygen™ 96-well tips, Clear
Axygen™ Maxymum Recovery™ tips have been developed to work with the Agilent/Velocity11 and MGI Tech automation systems, which can be enabled for the high throughput of magnetic bead based RNA extraction of biological samples or pre-configured and qualified to automate high throughput pre-PCR samples.
372.00€ - 1075.00€
Specifica
Colore Clear
Formato Rack, 96
Quantità 96 Tips/Rk, 10 Racks/Pk., 5 Pk./Cs
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Filtrato Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Filtrato Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
16640234
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
VTF-205-R-S
200 μL Sterile Filtered Standard
790.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16620234
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
VT-255-R
250 μL Sterile Non-Filtered Standard
372.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16630234
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
VTF-205-L-R-S
200 μL Sterile Filtered Low Retention, Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16600234
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
VT-255-L-R
250 μL Non-sterile Non-Filtered Low Retention, Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16610234
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
VT-255-L-R-S
250 μL Sterile Non-Filtered Low Retention, Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Tip format: 96 tips
  • Tip volume range: Up to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    • With or without aerosol-resistant filters
    • non-sterile or sterile
    • Axygen Maxymum Recovery surface
  • Compatibility:
    • Bravo automated liquid handling platform
    • VPrep™ vertical liquid handling pipetting station
    • MGISP-960
    • MGISP-100
Specifica
Specifica
Clear
Rack, 96
96 Tips/Rk, 10 Racks/Pk., 5 Pk./Cs