Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E-S-WR Unventilated Safety Helmets
Lightweight helmets are suitable for use with ambient temperatures down to -30°C, and resistant to hot molten lava splash. Helmets feature a short brim for unrestricted upward vision, and a suspension harness with wheel ratchet for variable width adjustment.
19.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Low Voltage Systems |
Include | Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps |
Materiale | HDPE |
Modello | 9770 Pheos E-S-WR |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17249111
|
Uvex™
9770531 |
Blue |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17289111
|
Uvex™
9770931 |
Black |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17279111
|
Uvex™
9770832 |
Gray |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17209111
|
Uvex™
9770431 |
Green |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17249101
|
Uvex™
9770231 |
Orange |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17289101
|
Uvex™
9770331 |
Red |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17259091
|
Uvex™
9770031 |
White |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17299091
|
Uvex™
9770131 |
Yellow |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Fully enclosed helmet shell is suitable for use by electricians
- Fulfills all safety requirements for construction and industrial work
- Suspension harness with wheel ratchet allows for continuous width adjustment
- Shortened brim ensures unrestricted upward vision
- Side Euroslot adapters (30 mm) for attaching earmuffs and visor systems
- Six-point textile band attachment for optimal fit and comfort
- Easily withstands pressure from the side
- Can be used in temperatures as low as -30°C
- Resistant to molten metal splash
- Includes a printing area for personalization
Specifica
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps | |
9770 Pheos E-S-WR | |
52 to 61 cm | |
Harness with Wheel Ratchet |
Low Voltage Systems | |
HDPE | |
Electrically Insulating Helmet | |
Short Brim | |
Not Ventilated |