missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E-WR Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. Features interior equipment with a rotating wheel system for strapless width adjustment.
18.10€ - 1030.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Low Voltage Systems |
Include | Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps |
Materiale | HDPE |
Modello | 9770 Pheos E-WR |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17259111
|
Uvex™
9770536 |
Blue | Reflective |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17239111
|
Uvex™
9770530 |
Blue | Non-reflective |
18.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17269111
|
Uvex™
9770830 |
Gray | Non-reflective |
18.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17299101
|
Uvex™
9770430 |
Green | Non-reflective |
18.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17239101
|
Uvex™
9770230 |
Orange | Non-reflective |
18.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17279101
|
Uvex™
9770330 |
Red | Non-reflective |
18.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17269091
|
Uvex™
9770036 |
White | Reflective |
1030.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17209101
|
Uvex™
9770136 |
Yellow | Reflective |
1030.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Lightweight, unventilated helmet in a sporty design
- Completely closed for use in the electrician sector with low voltage systems
- Includes an adapter system for visors, helmet caps, and helmet lamps
- Interior equipment with a rotating wheel system for stepless width adjustment
- Reflective helmets are supplied with Reflex Set L pre-attached to increase worker visibility and safety
Specifica
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps | |
9770 Pheos E-WR | |
52 to 61 cm |
Low Voltage Systems | |
HDPE | |
Electrically Insulating Helmet | |
Not Ventilated |