Learn More
9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate, TRC
Codice prodotto. 30394715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394715 5 mg 5mg
30397192 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30394715 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5958405MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate
Nomi componenti o analita 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C27 H35 F O7
Sinonimo 6-desfluoro Difluprednate
InChI Formula InChI=1S/C27H35FO7/c1-5-6-23(33)35-26(22(32)15-34-16(2)29)12-10-19-20-8-7-17-13-18(30)9-11-24(17,3)27(20,28)21(31)14-25(19,26)4/h9,11,13,19-21,31H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t19-,20-,21-,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCCC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
IUPAC Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-17-(2-acetoxyacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 490.56
Quantità 5 mg
Peso formulazione 490.2367