missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC

Codice prodotto. 17994565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17994565 100 mg 100mg
17960415 250 mg 250mg
17991885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17994565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE589175100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 981-34-0
Formula molecolare C22 H28 O5
Molecular Weight (g/mol) 372.45
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-16-methyl-, (9β,11β,16β)-, 9β-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methyl- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 9,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methyl-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 9,11-epoxide
IUPAC Name 9,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methyl-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Specifica

Materiale o nome chimico 9,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16beta-methyl-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,18-,19-,20-,21-,22+/m0/s1
Peso formulazione 372.1937
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.