Learn More
9H-Carbazole, TRC
Codice prodotto. 17974205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974205 10 g 10g
17970735 100 mg 100mg
17952405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17974205 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17606510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-74-8
Formula molecolare C12 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Sinonimo Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
IUPAC Name 9H-carbazole
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Specifica
Materiale o nome chimico Carbazole
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Peso formulazione 167.0735