Learn More
9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2h)-pyrazinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10356614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356614 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10356614 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07782DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 876728-43-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C23H24N2O3
Numero MDL MFCD08271967
Quantità 1 g
Sinonimo 9h-fluoren-9-yl methyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-1-oxo-3-buten-1-yl-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9h-fluoren-9-ylmethyl-4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate
InChI Key WRSRYPVHNSMIQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoylpiperazine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 376.456
PubChem CID 18525938
Peso formulazione 376.45
Percent Purity 97%