Learn More
(9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid (may contain up to 20% of inorganics), TRC
Codice prodotto. 30420022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420022 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420022 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP84029325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Formula molecolare C7 H7 N5 O2
Quantità 25 mg
Sinonimo N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
InChI Formula InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
SMILES OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC Name 2-(7H-purin-6-ylamino)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 193.163
Peso formulazione 193.06