missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid (may contain up to 20% of inorganics), TRC

Codice prodotto. 30416376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416376 50 mg 50mg
30412557 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30416376 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP84029350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Formula molecolare C7 H7 N5 O2
Quantità 50 mg
Sinonimo N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
InChI Formula InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
SMILES OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC Name 2-(7H-purin-6-ylamino)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 193.163
Peso formulazione 193.06
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.