Learn More
9H-Thioxanthene, Mikromol™
Codice prodotto. 30049913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049913 100 mg 100mg
30049629 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049913 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0125.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9H-Thioxanthene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thioxanthene
CAS 261-31-4
Nomi componenti o analita Thioxanthene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H10 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
SMILES C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC Name 9H-thioxanthene
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Quantità 100 mg
Peso formulazione 198.0503 g/mol