Learn More
9H-xanthen-9-ylacetic acid, TRC
Codice prodotto. 30451726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451726 500 mg 500mg
30450215 100 mg 100mg
30451333 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30451726 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX499965500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1217-58-9
Formula molecolare C15H12O3
Molecular Weight (g/mol) 240.25
IUPAC Name 2-(9H-xanthen-9-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9H-xanthen-9-ylacetic acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12O3/c16-15(17)9-12-10-5-1-3-7-13(10)18-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8,12H,9H2,(H,16,17)
Peso formulazione 240.0786