Learn More
Thermo Scientific™ Inserti per autocampionatore da 9 mm
Le fiale per autocampionatori HPLC e GC con inserti in vetro trasparente o in polipropilene da 9 mm sono disponibili in numerose configurazioni con volumi da 160 μl a 3.5 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 03-NV
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.96660kg
Descrizione
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
- 300uL insert
- Profile: Flat bottom
- Glass: Clear
- 6 x 31mm
Specifica
Inserto da 300 µl | |
Clear | |
Glass | |
<12 μl | |
300 μL | |
1000 | |
Vial Insert | |
8 mm HPLC, GC Autosampler Vial |
6 mm | |
6 mm | |
300 µl | |
Flat Bottom | |
31 mm | |
Certificates of Analysis (COA) | |
200 μL |