Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
129.00€ - 265.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
15266603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9-SCK(R)-ST1
Red White silicone/Red PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15296603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9-SCK(G)-ST1X
Green White silicone/Red PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15343425
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9-SCK(BLK)-BST1
Black Bonded Red PTFE/White silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15353425
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9-SCK(GY)-BST1X
Gray Bonded Red PTFE/White silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Convenience kits save time during sample preparation
  • Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa for added convenience during sample preparation
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Specifica
9 mm