Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marca:  Thermo Scientific™ 9-SCK(G)-ST1X
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13950kg
Codice prodotto. 15296603
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Convenience kits save time during sample preparation
  • Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa for added convenience during sample preparation
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Specifica
Green
Polypropylene
White silicone/Red PTFE
9 mm
Yes
1.0 mm