Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm HPLC and GC Vial Septa
Codice prodotto. 12478696
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Ivory, Red
Red, White
Materiale:
PTFE, Silicone
Durezza:
35 Shore
45 Shore
50 °shore
55 Shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Durezza Dimensione della confezione
12478696 Red, White PTFE, Silicone 45 Shore pezzi 100
12458696 Ivory, Red PTFE, Silicone 35 Shore pezzi 100
12478706 Blue, White PTFE, Silicone 55 Shore pezzi 100
13151673 Red, White PTFE, Silicone 50 °shore pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12478696 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C400040
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Use Septa for 9 mm Caps to suit a variety of HPLC and GC applications
Choose Thermo Scientific 9 mm Septa of PTFE/ Red Rubber, PTFE/Silicone or Red PTFE/White Silicone/Red PTFE to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 9mm Screw Thread Cap
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Setto Silicone/PTFE
Tipo di imballaggio 1 pack of 100
Durezza 45 Shore
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Dimensione chiusura 9 mm Screw Thread Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9 mm Screw Thread Cap
Septa Size (Metric) 9 mm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Product Type Septa