Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 9mm Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11533680
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
375 μL
475 μL
1.2 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.7 mL
2.0 mL
2.0 ml
4.0 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11533680 4.0 mL pezzi 500
10083623 0.3 ml pezzi 100
11593850 2.0 mL pezzi 1000
14839810 2.0 mL pezzi 100
14849810 2.0 mL pezzi 100
10529375 2.0 mL pezzi 100
10251765 2.0 mL pezzi 100
10118894 2.0 mL pezzi 100
11548240 2.0 ml pezzi 100
10428204 2.0 mL pezzi 100
11568240 1.7 mL pezzi 100
12443568 475 μL pezzi 100
10578965 475 μL pezzi 100
11975703 2.0 mL pezzi 100
11317381 1.5 mL pezzi 100
12680356 375 μL pezzi 100
12433578 2.0 mL pezzi 100
12443578 2.0 mL pezzi 100
12473578 1.7 mL pezzi 100
12656907 1.4 mL pezzi 100
11573680 0.3 ml pezzi 500
11593780 1.5 mL pezzi 100
12085540 1.2 mL pezzi 100
11563690 2.0 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 11533680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4SVQ
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
Elimina quasi completamente il rischio di distacco del setto e migliora la tenuta. I flaconi con filettatura in vetro trasparente da 9 mm Thermo Scientific™ sono 2 ml, 12 x 32 mm e costruiti il sistema AVCS. Questa innovazione non solo previene il distacco dei setti, ma fornisce un punto di arresto del tappo per evitare il serraggio eccessivo o insufficiente e fornire una tenuta ottimale e uniforme ogni volta. I flaconi sono realizzati con vetro trasparente borosilicato a espansione 33 di qualità superiore (tipo 1, classe A) e soddisfano tutti gli standard di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™
Key Features
  • Available in clear glass
  • For a secure, leak-free seal, pair with SureSTART™ 9mm screw caps and septa
  • Write-on patch for sample labeling and tracking
Performance Level 2 – for High-Throughput Applications
  • Identified by two waves on the vial
  • Meets US, EU, and JPN Pharmacopeia requirements
  • Optimal for GC, LC, and MS applications
  • Low metal content, extractables, and leachables for consistent analytical results
  • Supports traceable, reproducible, and validated results without interruptions in throughput
Specification Certified
  • Dimensionally verified for complete autosampler compatibility
  • Inspected via automated optical and gauge systems to maintain strict tolerances
  • Manufactured from uniform, defect-free glass for reliable performance
  • Lot Traceable
    • 100% traceable through the manufacturing process
    • Certificate of Conformance available by lot number for audit and documentation purposes
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
    Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
    Colore Clear
    Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
    Materiale Glass
    Volume (sistema metrico) 4.0 mL
    Tipo di inserto None
    Volume (sistema metrico) residuo <500 μl
    Stile della base Fondo piatto
    Volume (sistema metrico) totale 4 mL
    Tipo di chiusura Tappo a vite
    Quantità 500/Pk.
    Dimensione chiusura 9 mm
    Marking Spot No
    Volume (Metric) Usable 3.5 mL
    Altezza (sistema metrico) 46 mm
    Product Type Screw Thread Vial
    Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.