Learn More
Fisherbrand™ 9 mm TPX Short Thread Plastic Vial, Wide Opening, Flat Bottom
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Descrizione | Micro-Vial |
| Colore | Crystal Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | TPX |
| Volume (sistema metrico) | 0.4 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Short Thread |
| Tipo di imballaggio | Polyethylene Bag |
| Stile | Inner Cone |
| Volume (sistema metrico) residuo | <4 μL |
| Vedi altri risultati |