Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Codice prodotto. 12961251 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore chiusura:
Blue
Green
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Colore chiusura Dimensione della confezione
12961251 No Blue pezzi 100
12970861 No Green pezzi 100
12970901 Sì Blue pezzi 100
12941251 No Transparent pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12961251
Spedizione stimata: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • Patched
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Nat.Rubber/TEF
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm