Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, RedRubber/PTFE septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Material (Liner) | Red Rubber/PTFE |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytic Glass (Class I) |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Dimensione chiusura | 9-425 |
| Vedi altri risultati |