Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, RedRubber/PTFE septum
Codice prodotto. 12306202 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Materiale:
Glass
Hydrolytic Glass (Class I)
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Materiale Dimensione della confezione
12306202 No Glass pezzi 100
11505934 No Hydrolytic Glass (Class I) pezzi 100
15186425 Sì Glass 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12306202
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • RedRubber/PTFE
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Red Rubber/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm