Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, RedRubber/PTFE septum
Codice prodotto. 15186425 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Materiale:
Glass
Hydrolytic Glass (Class I)
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Materiale Dimensione della confezione
15186425 Sì Glass 1 set
11505934 No Hydrolytic Glass (Class I) pezzi 100
12306202 No Glass pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15186425
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • RedRubber/PTFE
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Red Rubber/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm