Learn More
Fisherbrand™ 9mm Short Thread Vial Kit, PP, Clear, 1.5mL, PP Screw Cap, Center Hole, Silicone/PTFE Septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifications
Specifications
| Colore chiusura | Blue |
| Descrizione | Micro-Vial |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Pre-intagliato | No |
| Volume (sistema metrico) | 0.4 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Stile | Inner Cone |
| Show More |