Learn More
Fisherbrand™ 9mm Short Thread Vial Kit, PP, Clear, 1.5mL, PP Screw Cap, Center Hole, Silicone/PTFE Septum
Codice prodotto. 13459748 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.4 mL
1.85 mL
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
1 confezione
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Pre-intagliato Dimensione della confezione
13459748 1.85 mL Yes 1 confezione
12990891 1.85 mL No pezzi 100
12910891 0.4 mL No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13459748
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9mm
  • PP
  • Transparent
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato Yes
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Stile della base Slightly Concave
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm